Learn More
1,2-Benzisoxazol-3-amine, TRC
Code produit 30336776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336776 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336776 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB53518310MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Benzisoxazol-3-amine
CAS 36216-80-5
Formule moléculaire C7H6N2O
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)10-9-7/h1-4H,(H2,8,9)
SMILES N=C1NOc2ccccc12
Nom IUPAC 1,2-benzoxazol-3-amine
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Poids de la formule 134.048