Learn More
Acide 1,2-benzisoxazol-3-ylacétique, TRC
Code produit 30343178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343178 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343178 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB201960250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
CAS 4865-84-3
Formule moléculaire C9 H7 N O3
Quantité 250 mg
Synonyme 1,2-Benzisoxazole-3-acetic acid, (1,2-Benzoxazol-3-yl)acetic acid, (Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-(Benzisoxazol-3-yl)acetic acid, 2-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, Benzisoxazol-3-ylacetic acid, NSC 179803
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO3/c11-9(12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)Cc1noc2ccccc12
Nom IUPAC acide 2-(1,2-benzoxazol-3-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 177.16
Poids de la formule 177.0426