Learn More
Acide 1,2-benzisoxazol-3-ylacétique, TRC
Code produit 30338190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338190 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338190 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2019605G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
CAS 4865-84-3
Formule moléculaire C9 H7 N O3
Quantité 5 g
Synonyme 1,2-Benzisoxazole-3-acetic acid, (1,2-Benzoxazol-3-yl)acetic acid, (Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-(Benzisoxazol-3-yl)acetic acid, 2-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, Benzisoxazol-3-ylacetic acid, NSC 179803
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO3/c11-9(12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)Cc1noc2ccccc12
Nom IUPAC acide 2-(1,2-benzoxazol-3-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 177.16
Poids de la formule 177.0426