Learn More
1,2-Benzisoxazole-3-méthananesulfonate Sel de sodium, TRC
Code produit 30138265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138265 1 g 1g
30132874 10 g 10g
30010756 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138265 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2019501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73101-64-1
Formule moléculaire C8 H6 N O4 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 235.19
Synonyme 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid, sodium salt (1:1), 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid sodium salt, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid, sodium salt (9CI), Sodium 1,2-benzisoxazole-3-methanesulfonate
Nom IUPAC sodium ; 1,2-benzoxazol-3-ylméthansulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonate, Sodium Salt
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO4S.Na/c10-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-9-7;/h1-4H,5H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Poids de la formule 234.9915