Learn More
1,2-Benzisoxazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461007 1 g 1g
11471007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11461007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23400.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 271-95-4 | C7H5NO | 119.123 g/mol
1,2-Benzisoxazole derivative zonisamide is a novel antiepileptic drug and is effective for the treatment of partial seizures. 1,2-Benzisoxazole is a potential substrates of rabbit liver aldehyde oxidase. It is used to produce 5-nitro-benzo[d]isoxazole. It is involved in manufacturing medicines ( antiepileptics and antipsychotics).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 4,1 mg/ml dans l’eau à 25°C
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker à 4°C. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents légers et oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 271-95-4
Formule moléculaire C7H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 119.123
Numéro MDL MFCD00005852
Clé InChI KTZQTRPPVKQPFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-benzisoxazole, benzo d isoxazole, indoxazene, benzisoxazole, benz d isoxazole, 4,5-benzisoxazole, 1-oxa-2-aza-1h-indene, benzoisoxazole, indoxazine, isoindoxazine
CID PubChem 71073
ChEBI CHEBI:51554
Nom IUPAC 1,2-benzoxazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Benzisoxazole
Densité 1.169
Point d’ébullition 90°C to 92°C (15 mmHg)
Point d’éclair 86°C (186°F)
Indice de réfraction 1.562
Quantité 1 g
Beilstein 2154
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water. 4.1mg/mL in water at 25°C
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 97%