Learn More
1,2-bis(2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)propan-2-yl)diazène dichlorhydrate, TRC
Code produit 30337538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337538 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337538 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB42642025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis(2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)propan-2-yl)diazene Dihydrochloride
CAS 27776-21-2
Formule moléculaire C12H24Cl2N6
Quantité 25 g
Synonyme 2,2'-[Azobis(1-methylethylidene)]bis[4,5-dihydro-1H-imidazole Dihydrochloride, 2,2'-(Azodiisopropylidene)di-2-imidazoline Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(2-imidazolinylpropane) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] Dihydrochloride, 2,2'-Azobis[2-(imidazolin-2-yl)propane] Dihydrochloride, AIBI, AIPH, V 44, VA 044, Vazo 044, Vazo 44WSP, Wako VA 044
Formule InChI InChI=1S/C12H22N6.2ClH/c1-11(2,9-13-5-6-14-9)17-18-12(3,4)10-15-7-8-16-10;;/h5-8H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16);2*1H/b18-17+;;
SMILES CC(/N=N/C(C)(C)C1=NCCN1)(C)C2=NCCN2.[2 HCl]
Nom IUPAC Chlorure de dihydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 323.27
Poids de la formule 322.14