Learn More
1,2-Bis[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazépine-11-yl-1-piperazinyl)étoxy]éthane, TRC
Code produit 30136928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136928 100 mg 100mg
30008490 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136928 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB419120100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1371638-05-9
Formule moléculaire C40H44N6O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 704.95
Synonyme Quetiapine EP Impurity E;
Nom IUPAC 6-[4-[2-[2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazépine-6-ylpiperazine-1-yl)étoxy]étoxy]éthyle]piperazine-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazépine
SMILES C(COCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)OCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethane
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C40H44N6O2S2/c1-5-13-35-31(9-1)39(41-33-11-3-7-15-37(33)49-35)45-21-17-43(18-22-45)25-27-47-29-30-48-28-26-44-19-23-46(24-20-44)40-32-10-2-6-14-36(32)50-38-16-8-4-12-34(38)42-40/h1-16H,17-30H2
Poids de la formule 704.2967