Learn More
1,2-bis[2-(trifluorométhyl)phényl]éthane, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11450368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450368 5 g 5g
11440368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24533.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 287172-66-1
Formule moléculaire C16H12F6
Poids moléculaire (g/mol) 318.262
Numéro MDL MFCD01631639
Clé InChI OBMDBKNYJGWWJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis 2'-trifluoromethyl phenyl ethane, 1-trifluoromethyl-2-2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl benzene, 1,2-bis-2-trifluoromethylphenyl ethane, 1,2-bis-2-trifluoromethyl phenyl ethane, 1,2-bis 2 trifluoromethyl phenyl ethane
CID PubChem 2773232
Nom IUPAC 1-(trifluorométhyl)-2-[2-[2-(trifluorométhyl)phényl]éthyl]benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
Point de fusion 74°C to 76°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 318.26
Pourcentage de pureté ≥97%