Learn More
(-)-1,2-Bis[(2 R,5)-2,5-diéthyl-1-phospholanyl]benzène, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495776 250 mg 250mg
15485776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60470.MD
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 136705-64-1 | C22H36P2 | 362.478 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136705-64-1
Formule moléculaire C22H36P2
Poids moléculaire (g/mol) 362.478
Numéro MDL MFCD00142335
Clé InChI GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
Synonyme ethyl-duphos, r,r, r,r-ethyl-duphos, unii-7n2eb15paq, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano benzene, r,r-et-duphos, 7n2eb15paq, --duphos, r,r-et-duphos mi, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane
CID PubChem 2734549
Nom IUPAC (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholane
SMILES CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Densité 1.01
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.6
Quantité 250 mg
Beilstein 4814174
Sensibilité Air Sensitive
Rotation optique −265° (c=1 in Hexane)
Poids de la formule 362.47
Pourcentage de pureté ≥97%