Learn More
Tétrafluoroborate de 1,2-bis((R2R,5)-2,5-diéthylphospholano)benzène(cyclooctadiène)rhodium(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10535490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10535490 250 mg -
10812261 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10535490 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435182500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 228121-39-9 | Molecular Formula: C30H48BF4P2Rh | Molecular Weight: 660.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 228121-39-9
Formule moléculaire C30H48BF4P2Rh
Poids moléculaire (g/mol) 660.37
Numéro MDL MFCD01862464
Clé InChI DSYBEQKPSKLNMC-RTXTXWNLNA-N
CID PubChem 11549211
Nom IUPAC cyclooctane;(2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diéthylphospholan-1-yl]phényl]-2,5-diéthylphospholane ; rhodium ; tétrafluoroborate
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1C1=C(C=CC=C1)P1[C@H](CC)CC[C@H]1CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-Diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à orange
Analyse élémentaire 52.4 to 56.8% C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 660.37
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre