Learn More
1,2-Bis[(2 R,5)-2,5-diisopropyle-1-phospholanyl]benzène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455576 250 mg 250mg
15445576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60227.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 136705-65-2 | C26H44P2 | 418.586 g/mol
It is used as ligands like DuPhos and BPE ligands and are highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ils sont utilisés comme ligands tels que les ligands de DuPhos et BPE et sont des ligands privilégiés hautement efficaces.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136705-65-2
Formule moléculaire C26H44P2
Poids moléculaire (g/mol) 418.586
Numéro MDL MFCD02684549
Clé InChI RBVGOQHQBUPSGX-MOUTVQLLSA-N
Synonyme r,r-i-pr-duphos, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano benzene, 1,2-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholan-1-yl benzene, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-di-i-propylphospholano benzene, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano benzene, kanata purity, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diisopropylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diisopropylphospholane
CID PubChem 11327562
Nom IUPAC (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-di(propane-2-yl)phospholan-1-yl]phényl]-2,5-di(propane-2-yl)phospholane
SMILES CC(C)C1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3C(C)C)C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]benzene
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.57
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique +103° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 418.58
Pourcentage de pureté ≥97%