Learn More
1,2-Bis((2R,5)-2,5-diisopropylphospholano)benzène(cyclooctadiène)rhodium(I) tétrafluoroborate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10331150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10331150 250 mg 250mg
10047999 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10331150 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435202500
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 569650-64-2
Formule moléculaire C34H56BF4P2Rh
Poids moléculaire (g/mol) 716.48
Numéro MDL MFCD07369039
Clé InChI AXLKBYDAACXFBH-KFORCWLUNA-N
Synonyme 1,2-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano benzene 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, r,r-i-pr-duphos-rh, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-di-i-propylphospholano benzene 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate
CID PubChem 12964416
Nom IUPAC λ¹-rhodium(1+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène (2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-bis(propan-2-yl)phospholan-1-yl]phényl}-2,5-bis(propan-2-yl)phospholane tétrafluoroboranuide
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)P1C1=CC=CC=C1P1[C@@H](CC[C@H]1C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-Diisopropylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à jaune
Analyse élémentaire 54.7 to 59.3% C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 716.48
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement