Learn More
1,2-Bis[(2 R,5)-2,5-diméthyle-1-phospholanyl]benzène97, +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475866 250 mg 250mg
15465866 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60592.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.06€
    178.65€ / 250mg
    Économisez 28.41€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 147253-67-6 | C18H28P2 | 306.37 g/mol
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diméthyl-1-phospholanyl]benzène est utilisé comme matière première et intermédiaire important dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est utilisé comme ligand privilégié extrêmement efficace.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147253-67-6
Formule moléculaire C18H28P2
Poids moléculaire (g/mol) 306.37
Numéro MDL MFCD00142336
Clé InChI AJNZWRKTWQLAJK-KLHDSHLOSA-N
Synonyme r,r-me-duphos, methyl-duphos, r,r, r,r-methyl-duphos, unii-h5w03d1haq, h5w03d1haq, --1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano benzene, r,r-meduphos, methyl-duphos,-, 2r,5r-me-duphos
CID PubChem 2734551
Nom IUPAC (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diméthylphospholan-1-yl]phényl]-2,5-diméthylphospholan
SMILES CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene
Point de fusion 66°C to 76°C
Quantité 250 mg
Beilstein 4810602
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 306.36
Pourcentage de pureté ≥97%