Learn More
1,2-bis[(2R,5R)-2,5-diméthyl-1-phospholanyl]éthane, 97+ %, Alfa Aesar™
Code produit 15455456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455456 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15455456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60071.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129648-07-3
Formule moléculaire C14H28P2
Poids moléculaire (g/mol) 258.326
Numéro MDL MFCD01073770
Clé InChI IRCDUOCGSIGEAI-AAVRWANBSA-N
Synonyme r,r-me-bpe, unii-1ls1afh1f1, 1ls1afh1f1, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano ethane, s,s-me-en-duphos, me-bpe, r,r, r,r-me-bpe mi, r,r-me-bpe, +, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl ethyl-2,5-dimethylphospholane
CID PubChem 2734555
Nom IUPAC (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diméthylphospholan-1-yl]éthyl]-2,5-diméthylphospholane
SMILES CC1CCC(P1CCP2C(CCC2C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane
Densité 0.94
Point d’ébullition 64°C to 67°C (0.06 mmHg)
Indice de réfraction 1.534
Quantité 1 g
Numéro UN UN2845
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 258.32
Pourcentage de pureté ≥97%