Learn More
1,2-Bis[(2 R,5)-2,5-diphényl-1-phospholanyl]éthane, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455436 250 mg 250mg
15445436 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60046.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 528565-79-9 | C34H36P2 | 506.61 g/mol
It is used as ligands like DuPhos and BPE ligands and are highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ils sont utilisés comme ligands tels que les ligands de DuPhos et BPE et sont des ligands privilégiés hautement efficaces.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau. (3,2E-5 g/l) (25°C)
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 528565-79-9
Formule moléculaire C34H36P2
Poids moléculaire (g/mol) 506.61
Numéro MDL MFCD07369027
Clé InChI VHHAZLMVLLIMHT-DXCZPEQUNA-N
Synonyme --1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholano ethane, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholano ethane,, 1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholan-1-yl ethane, 1,1'-ethylenebis 2beta,5alpha-diphenyltetrahydro-1h-phosphole, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diphenylphospholano ethane, kanata purity, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diphenylphospholan-1-yl ethyl-2,5-diphenylphospholane
CID PubChem 11420783
SMILES C(CP1[C@H](CC[C@@H]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P1[C@H](CC[C@@H]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diphenyl-1-phospholanyl]ethane
Point de fusion 143°C to 147°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(3.2E-5 g/L) (25°C
Nom IUPAC 1-[2-(2,5-diphenylphospholan-1-yl)ethyl]-2,5-diphenylphospholane
Poids de la formule 506.6
Pourcentage de pureté ≥97%