Learn More
(+)-1,2-Bis[(2 S,5S)-2,5-diéthyl-1-phospholanyl]benzène 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486156 250 mg 250mg
15476156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60981.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 136779-28-7 | C22H36P2 | 362.478 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136779-28-7
Formule moléculaire C22H36P2
Poids moléculaire (g/mol) 362.478
Numéro MDL MFCD00142321
Clé InChI GVVCHDNSTMEUCS-MUGJNUQGSA-N
Synonyme ethyl-duphos, s,s, unii-fri8026kma, s,s-et-duphos, fri8026kma, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene, +-duphos, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, s,s-ethyl-duphos
CID PubChem 5702640
Nom IUPAC (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-diéthylphospholan-1-yl]phényl]-2,5-diéthylphospholane
SMILES CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Densité 1.01
Indice de réfraction 1.581
Quantité 250 mg
Beilstein 4814174
Sensibilité Air Sensitive
Rotation optique +265° (c=1 in Hexane)
Poids de la formule 362.47
Pourcentage de pureté ≥97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano] benzene