Learn More
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diéthylphospholano)benzène(cyclooctadiène)rhodium(I) tétrafluoroborate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10545490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10545490 100 mg Flacon en verre 100mg
10666840 250 mg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10545490 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435191000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 213343-64-7 | C30H48BF4P2Rh | 660.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 213343-64-7
Formule moléculaire C30H48BF4P2Rh
Poids moléculaire (g/mol) 660.37
Numéro MDL MFCD01862465
Clé InChI DSYBEQKPSKLNMC-RTXTXWNLNA-N
Synonyme s,s-et-duphos-rh, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium l tetrafluoroborate
CID PubChem 11006841
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1C1=C(C=CC=C1)P1[C@@H](CC)CC[C@@H]1CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-Diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à orange
Analyse élémentaire 52.4 to 56.8% C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Nom IUPAC (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène ; (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-diéthylphospholane-1-yl]phényl]-2,5-diéthylphospholane ; Rhodium ; Tétrafluoroborate
Poids de la formule 660.37
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre