Learn More
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diéthylphospholano)benzène(cyclooctadiène)rhodium(I) tétrafluoroborate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666840 250 mg Flacon en verre -
10545490 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10666840 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435192500
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 213343-64-7 | C30H48BF4P2Rh | 660.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 213343-64-7
Formule moléculaire C30H48BF4P2Rh
Poids moléculaire (g/mol) 660.37
Numéro MDL MFCD01862465
Clé InChI DSYBEQKPSKLNMC-RTXTXWNLNA-N
Synonyme s,s-et-duphos-rh, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium l tetrafluoroborate
CID PubChem 11006841
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1C1=C(C=CC=C1)P1[C@@H](CC)CC[C@@H]1CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-Diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à orange
Analyse élémentaire 52.4 to 56.8% C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Nom IUPAC λ¹-rhodium(1+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene (2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl}-2,5-diethylphospholane tetrafluoroboranuide
Poids de la formule 660.37
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre