Learn More
1,2-Bis[(2S,5 S)-2,5-diisopropyle-1-phospholanyl]benzène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]benzene |
| Point de fusion | 26°C to 43°C |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Rotation optique | −103° (c=1 in Chloroform) |
| Poids de la formule | 418.58 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |