Learn More
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyle-1-phospholanyl]éthane, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475416 250 mg 250mg
15465416 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475416 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60017.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 528854-34-4 | C22H44P2 | 370.542 g/mol
It is employed as DuPhos and BPE ligands. It is a highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme ligand de DuPhos et BPE. Il s’agit d’un ligand privilégié extrêmement efficace.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 528854-34-4
Formule moléculaire C22H44P2
Poids moléculaire (g/mol) 370.542
Numéro MDL MFCD08705244
Clé InChI IRVIFEWWPYKALC-GXRSIYKFSA-N
Synonyme 1,2-bis 2s,5s-2,5-di-i-propylphospholano ethan
CID PubChem 11707202
Nom IUPAC (2R,5R)-1-[2-[(2R,5)-2,5-di(propan-2-yl)phospholan-1-yl]éthyl]-2,5-di(propan-2-yl)phospholane
SMILES CC(C)C1CCC(P1CCP2C(CCC2C(C)C)C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ethane
Point de fusion 67°C to 72°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 370.53
Pourcentage de pureté ≥97%