Learn More
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diméthyle-1-phospholanyl]benzène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475916 250 mg 250mg
15465916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475916 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60647.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 136735-95-0 | C18H28P2 | 306.37 g/mol
It is a DuPhos and BPE ligands which are highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit de ligands de DuPhos et BPE qui sont des ligands privilégiés hautement efficaces.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136735-95-0
Formule moléculaire C18H28P2
Poids moléculaire (g/mol) 306.37
Numéro MDL MFCD00142322
Clé InChI AJNZWRKTWQLAJK-VGWMRTNUSA-N
Synonyme s,s-me-duphos, methyl-duphos, s,s, s,s-methyl-duphos, unii-hl745j99sb, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano benzene, phospholane, 1,1'-1,2-phenylene bis 2,5-dimethyl-, 2s,2's,5s,5's, s,s-me-duphos mi, s,s-methyl-duphos, +, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane
CID PubChem 2734553
Nom IUPAC (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-diméthylphospholane-1-yl]phényl]-2,5-diméthylphospholane
SMILES CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene
Point de fusion 66°C to 76°C
Quantité 250 mg
Beilstein 4810602
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 306.36
Pourcentage de pureté ≥97%