Learn More
1,2-bis(dichlorophosphino)éthane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404557
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404557 5 g 5g
11494547 1 g 1g
11414557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21092.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 28240-69-9 | C2H4Cl4P2 | 231.802 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28240-69-9
Formule moléculaire C2H4Cl4P2
Poids moléculaire (g/mol) 231.802
Numéro MDL MFCD00009609
Clé InChI SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 119904
Nom IUPAC dichloro(2-dichlorophosphanyléthyl)phosphane
SMILES C(CP(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Densité 1.54
Point d’ébullition 70°C (1 mmHg)
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.588
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 1,2-bis dichlorophosphino ethane, phosphonous dichloride, 1,2-ethanediylbis, ethylenebis dichlorophosphine, phosphonous dichloride, p,p'-1,2-ethanediylbis, phosphonous dichloride,p,p'-1,2-ethanediylbis, dichloro 2-dichlorophosphanyl ethyl phosphane, ethylenebis phosphonous dichloride, 1,2-bis dichlorophosphine ethane, 1, 2-bis dichlorophosphino ethane, pubchem6472
Poids de la formule 231.81
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dichlorophos