Learn More
1,2-bis(dichlorophosphino)éthane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494547
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11494547 1 g 1g
11404557 5 g 5g
11414557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11494547 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B21092.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 28240-69-9 | C2H4Cl4P2 | 231.802 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28240-69-9
Formule moléculaire C2H4Cl4P2
Poids moléculaire (g/mol) 231.802
Numéro MDL MFCD00009609
Clé InChI SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 119904
Nom IUPAC dichloro(2-dichlorophosphanyléthyl)phosphane
SMILES C(CP(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Densité 1.54
Point d’ébullition 70°C (1 mmHg)
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.588
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 1,2-bis dichlorophosphino ethane, phosphonous dichloride, 1,2-ethanediylbis, ethylenebis dichlorophosphine, phosphonous dichloride, p,p'-1,2-ethanediylbis, phosphonous dichloride,p,p'-1,2-ethanediylbis, dichloro 2-dichlorophosphanyl ethyl phosphane, ethylenebis phosphonous dichloride, 1,2-bis dichlorophosphine ethane, 1, 2-bis dichlorophosphino ethane, pubchem6472
Poids de la formule 231.81
Pourcentage de pureté 96%