Learn More
1,2-bis(dicyclohexylphosphino)éthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313678 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11313678 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039269.04
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 23743-26-2 | C26H48P2 | 422.618 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23743-26-2
Formule moléculaire C26H48P2
Poids moléculaire (g/mol) 422.618
Numéro MDL MFCD00015521
Clé InChI BOUYBUIVMHNXQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis dicyclohexylphosphino ethane, ethylenebis dicyclohexylphosphine, phosphine, 1,2-ethanediylbis dicyclohexyl, 1,2-ethanediylbis dicyclohexyl phosphine, dicyclohexyl 2-dicyclohexylphosphanylethyl phosphane, bis 1,2-dicyclohexylphosphino ethane, pubchem6558, acmc-1capw, ethane-1,2-diylbis dicyclohexylphosphane, phosphine, 1,2-ethanediylbis*dicyclohexyl
CID PubChem 534202
Nom IUPAC dicyclohexyl(2-dicyclohexylphosphanyléthyl)phosphane
SMILES C1CCC(CC1)P(CCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane
Quantité 2 g
Numéro UN UN1325
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 422.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline