Learn More
1,2-bis(diméthoxyphosphoryl)benzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353678
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
11353678 2 g 2g
11363678 0.5 g 0.50g
11343678 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11353678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039273.04
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 15104-46-8 | C10H16O6P2 | 294.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 15104-46-8
Formule moléculaire C10H16O6P2
Poids moléculaire (g/mol) 294.18
Numéro MDL MFCD00142461
Clé InChI TUKTVDDATWNXSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis dimethoxyphosphoryl benzene, tetramethyl 1,2-phenylenebis phosphonate, tetramethyl-1,2-phenylenediphosphonate, dimethyl 2-dimethoxyphosphoryl phenylphosphonate, acmc-20ap6x, bis dimethoxyphosphoryl benzene, 1,2-bis dimethoxyphosphinyl benzene, 1,2-bis dimethoxyphosphoryl benzene 500mg, 2-dimethoxycarbonyl phenyl dimethoxyphosphino-1-one
CID PubChem 2733153
Nom IUPAC 1,2-bis(diméthoxyphosphoryl)benzène
SMILES COP(=O)(C1=CC=CC=C1P(=O)(OC)OC)OC
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzene
Point de fusion 80°C to 82°C
Quantité 2 g
Numéro UN UN3464
Poids de la formule 294.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzene
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethyl-1,2-phenylenediphosphonate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.