Learn More
[1,2-Bis(diphénylphosphino)éthane]dichloropalladium(II), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloropalladium(II) |
| CAS | 19978-61-1 |
| Formule moléculaire | C26H24Cl2P2Pd |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | (SP-4-2)-dichloro[1,1'-(1,2-ethanediyl)bis[1,1-diphenylphosphine-kP]]-Palladium, (SP-4-2)-dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine-kP]]-Palladium, (SP-4-2)-dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine]-P,P']-Palladium, dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]-Palladium, (SP-4-2)-Dichloro[1,1'-(1,2-ethanediyl)bis[1,1-diphenylphosphine-kP]]palladium, 1,2-ethanediylbis[diphenyl-Phosphine palladium complex, 1,2-Ethylenebis(diphenylphosphine)palladium dichloride, Bis(1,2-bis(diphenylphosphino)ethane)dichloropalladium, Dichloro(diphenylphosphinoethane)palladium, Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium, Dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]palladium, Pd(dppe)Cl2, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloropalladium, [Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloropalladium, cis-[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloropalladium |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H24P2.2ClH.Pd/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pd+2].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nom IUPAC | 2-diphénylphosphényléthyl(diphényl)phosphane ; palladium(2+) ; dichlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 575.74 |
| Poids de la formule | 573.9765 |