Learn More
Chlorure de nickel(II) de 1,2-bis(diphénylphosphino)éthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10427022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10427022 1 g Flacon en verre 1g
10240072 5 g Flacon en verre 5g
10310304 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10427022 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 363230010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 14647-23-5 | C26H24Cl2NiP2 | 528.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14647-23-5
Formule moléculaire C26H24Cl2NiP2
Poids moléculaire (g/mol) 528.02
Numéro MDL MFCD00013313
Clé InChI XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 1,2-bis diphenylphosphino ethane nickel ii chloride
CID PubChem 131664338
Nom IUPAC [2-(diphenylphosphanyl)ethyl]diphenylphosphane; dichloronickel
SMILES Cl[Ni]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 263.0°C to 265.0°C
Couleur Orange au rouge
Analyse élémentaire 98.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 528.02
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.