Learn More
1,2-Bis(méthanesulfonamido)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458677 2.5 g 2.50g
11468677 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11458677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19830.88
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 7596-80-7 | C8H12N2O4S2 | 264.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7596-80-7
Formule moléculaire C8H12N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 264.31
Numéro MDL MFCD00276605
Clé InChI BYZJRLRCNOECEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis methanesulfonamido benzene, n,n'-1,2-phenylene dimethanesulfonamide, n-2-methanesulfonamidophenyl methanesulfonamide, n-2-methylsulfonyl amino phenyl methanesulfonamide, methylsulfonyl 2-methylsulfonyl amino phenyl amine, maybridge1_000065, n,n'-o-phenylenebis methanesulfonamide, o-phenylenediamine n,n'-bis methanesulfonamide, n-2-methanesulfonamido phenyl methanesulfonamide
CID PubChem 227307
Nom IUPAC N-[2-(méthanesulfonamido)phényl]méthanesulfonamide
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1NS(C)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis(methanesulfonamido)benzene
Point de fusion 211°C to 214°C
Odeur Odorless
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 264.32
Pourcentage de pureté 97%