Learn More
1,2-Bis(phénylsulfonyl)éthane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316786 25 g 25g
11306786 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04083.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 599-94-0 | C14H14O4S2 | 310.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 599-94-0
Formule moléculaire C14H14O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 310.38
Numéro MDL MFCD00041256
Clé InChI ULELOBVZIKJPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis phenylsulfonyl ethane, 1,2-bis phenylsulphonyl ethane, 1,1'-ethane-1,2-diylbis sulphonyl bisbenzene, 2-benzenesulfonyl ethylsulfonylbenzene, ethylenebisphenyl sulfone, 2-phenylsulfonyl ethyl sulfonyl benzene, 2-benzenesulfonyl ethanesulfonyl benzene, 1,1'-ethane-1,2-diyldisulfonyl dibenzene, ethylene diphenylsulfone, acmc-1apw3
CID PubChem 69036
Nom IUPAC 2-(benzènesulfonyl)éthylsulfonylbenzène
SMILES O=S(=O)(CCS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethane
Point de fusion 179°C to 180°C
Quantité 25 g
Beilstein 1888062
Poids de la formule 310.39
Pourcentage de pureté ≥98%