Learn More
1,2-Bis(phénylthio)éthane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331487 50 g 50g
11321487 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02019.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 622-20-8 | C14H14S2 | 246.39 g/mol
1,2-Bis(phenylthio)ethane, is used for the synthesis of the bismaleimide resin, APO-BMI, used in syntactic foams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2-Bis(phénylthio)éthane, est utilisé pour la synthèse de la résine de bismaléimide, APO-BMI, utilisée dans les mousses syntaxiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-20-8
Formule moléculaire C14H14S2
Poids moléculaire (g/mol) 246.39
Numéro MDL MFCD00014085
Clé InChI MHCVYAFXPIMYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis phenylthio ethane, ethane, 1,2-bis phenylthio, bis phenylthio ethane, 1,1'-ethane-1,2-diylbis thio dibenzene, 2-phenylsulfanyl ethyl sulfanyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediylbis thio bis, 1,1'-1,2-ethanediylbis thio bis-benzene, 1,1'-ethane-1,2-diylbis thio bisbenzene, 2-phenylthioethylthio benzene
CID PubChem 69317
Nom IUPAC {[2-(phenylsulfanyl)ethyl]sulfanyl}benzene
SMILES C(CSC1=CC=CC=C1)SC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis(phenylthio)ethane
Point de fusion 68°C to 70°C
Formule linéaire C6H5SCH2CH2SC6H5
Quantité 50 g
Beilstein 1877719
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 246.39
Pourcentage de pureté ≥98%