Learn More
1,2-Bis((pinacolato)boryl)éthane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Bis((pinacolato)boryl)ethane |
| CAS | 364634-18-4 |
| Formule moléculaire | C14 H28 B2 O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethane, 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H28B2O4/c1-11(2)12(3,4)18-15(17-11)9-10-16-19-13(5,6)14(7,8)20-16/h9-10H2,1-8H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(CCB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)OC1(C)C |
| Nom IUPAC | 4,4,5,5-tétraméthyl-2-[2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxarolan-2-yl)éthyl]-1,3,2-dioxarolane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 281.99 |