Learn More
1,2-Bismaléimidoéthane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17271192 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17271192 100 mg 100mg
17281192 500 mg 500mg
17261192 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17271192 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 466061000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5132-30-9
Formule moléculaire C10H8N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 220.18
Clé InChI PUKLCKVOVCZYKF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1-[2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)éthyl]-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
SMILES O=C1C=CC(=O)N1CCN1C(=O)C=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bismaleimidoethane
Point de fusion 195.0°C
Quantité 100 mg
Poids de la formule 220.18