Learn More
Acide 1-[2-(Boc-amino)éthyl]indole-6-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15428416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428416 250 mg 250mg
15408416 1 g 1g
15418416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15428416 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63627.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 885266-67-1
Formule moléculaire C9H5N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 219.218
Numéro MDL MFCD04973974
Clé InChI FDQWHYSXVRDVMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-1h-indol-3-yl sulfanyl formonitrile
CID PubChem 24720942
Nom IUPAC Thiocyanate de (4-nitro-1H-indol-3-yl)
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=CN2)SC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-(Boc-amino)ethyl]indole-6-carboxylic acid
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Poids de la formule 304.34
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide