Learn More
1-(2-bromoéthoxy)-3-nitrobenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10651885 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10651885 25 g Flacon en verre 25g
10045982 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10651885 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 385260250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 13831-59-9
Formule moléculaire C8H8BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 246.06
Numéro MDL MFCD07783648
Clé InChI QBUSKXLDUNPEMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-bromoethoxy-3-nitrobenzene, benzene,1-2-bromoethoxy-3-nitro, 2-bromoethyl 3-nitrophenyl ether, acmc-209chl, 2-bromo-3'-nitrophenetole, 2-3-nitrophenoxy ethyl bromide, 3-2-bromoethoxy-1-nitrobenzene
CID PubChem 269626
Nom IUPAC 1-(2-bromoethoxy)-3-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(OCCBr)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 39°C
Couleur Marron ou vert-jaune
Point d’ébullition 140°C to 145°C (2.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NO2C6H4OCH2CH2Br
Indice de réfraction 1.5830 to 1.585
Quantité 25 g
Poids de la formule 246.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement