Learn More
1-(2-bromoéthoxy)-4-chlorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10421743 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10421743 5 g Flacon en verre 5g
10056622 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10421743 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379830050
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2033-76-3 | C8H8BrClO | 235.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2033-76-3
Formule moléculaire C8H8BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 235.51
Numéro MDL MFCD00000617
Clé InChI YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-bromoethoxy-4-chlorobenzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromoethyl 4-chlorophenyl ether, 4-chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 2-4-chlorophenoxy ethyl bromide, benzene,1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromo-1-4-chlorophenoxy ethane, pubchem17076, acmc-1cjap, p-chlorophenoxyethyl bromide
CID PubChem 74854
Nom IUPAC 1-(2-bromoéthoxy)-4-chlorobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCBr)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38°C to 39°C
Point d’ébullition 150°C to 152°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4O(CH2)2Br
Indice de réfraction 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Poids de la formule 235.51
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.