Learn More
1-(2-bromoéthoxy)-4-fluorobenzène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15449117 1 g 1g
15469117 250 mg 250mg
15459117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15449117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52403.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 332-48-9 | C8H8BrFO | 219.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 332-48-9
Formule moléculaire C8H8BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 219.05
Numéro MDL MFCD00044739
Clé InChI JXSPKRUNMHMICQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-bromoethoxy-4-fluorobenzene, 4-fluorophenoxy-ethylbromide, 2-bromoethyl 4-fluorophenyl ether, 4-fluorophenoxyethylbromide, 4-2-bromoethoxy fluorobenzene, 4-fluorophenoxyethyl bromide, beta-bromo-4-fluorophenetole, 2-4-fluorophenoxy ethyl bromide, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-fluoro, p-fluorophenoxy ethylbromide
CID PubChem 2064171
Nom IUPAC 1-(2-bromoethoxy)-4-fluorobenzene
SMILES FC1=CC=C(OCCBr)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.05
Pourcentage de pureté ≥97%