Learn More
1-(2-bromoéthoxy)-4-fluorobenzène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 219.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |