Learn More
1-(2-bromoéthyl)-4-éthyl-1,4-dihydro-5H-tétrazol-5-one, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15447667 5 g 5g
15437667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H36528.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 84501-67-7 | C5H9BrN4O | 221.058 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84501-67-7
Formule moléculaire C5H9BrN4O
Poids moléculaire (g/mol) 221.058
Numéro MDL MFCD16251259
Clé InChI KQKSCWCKLKLXJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-bromoethyl-4-ethyl-1,4-dihydro-5h-tetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyltetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyl-tetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyl-1,2,3,4-tetrazol-5-one, 2-4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1h-tetrazol-1-yl ethyl bromide
CID PubChem 3019915
Nom IUPAC 1-(2 -bromoéthyl)-4-éthyltétrazol-5-one
SMILES CCN1C(=O)N(N=N1)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Bromoethyl)-4-ethyl-1,4-dihydro-5H-tetrazol-5-one
Couleur Incolore
Densité 1.777 g/mL
Point d’ébullition 223°C
Point d’éclair 89°C (192°F)
Indice de réfraction 1.507
Quantité 5 g
Poids de la formule 221.06
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide