Learn More
1-(2-bromoéthyl)-4-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477617
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11477617 5 g 5g
11487617 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11477617 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15677.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5339-26-4 | C8H8BrNO2 | 230.061 g/mol
1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene is an electrophile used as a substrate and activator for theta class gutathione transferase (GSTT-1). It is also used as a marker in for the θ-class of glutathione S-transferases (GSTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(2-bromoéthyl)-4-nitrobenzène est un électrophile utilisé comme substrat et activateur pour la glutathion transférase de classe thêta (GSTT-1). Il est également utilisé comme marqueur pour la classe θ de glutathion S-transférases (GTS).
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie) et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5339-26-4
Formule moléculaire C8H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 230.061
Numéro MDL MFCD00007386
Clé InChI NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-nitro, 4-nitrophenethylbromide, p-nitrophenethyl bromide, 2-4-nitrophenyl ethyl bromide, 4-2-bromoethyl nitrobenzene, 4-nitrophenylethyl bromide, .beta.-p-nitrophenyl ethyl bromide, phenethylbromide4nitro
CID PubChem 79266
Nom IUPAC 1-(2-bromoéthyl)-4-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CCBr)[N+](=O)[O-]
Specifica
Nom chimique ou matériau 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
Point de fusion 67°C to 71°C
Point d’ébullition 116°C (0.2 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1909321
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly) and methanol.
Poids de la formule 230.07
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.