Learn More
1-(2-Bromophényl)pipérazine, TRC
Code produit 30347576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347576 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347576 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB802705100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(2-Bromophenyl)piperazine
CAS 1011-13-8
Formule moléculaire C10 H13 Br N2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13BrN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
SMILES Brc1ccccc1N2CCNCC2
Nom IUPAC 1-(2-brophényl)pipérizine
Poids moléculaire (g/mol) 241.128
Poids de la formule 240.026