Learn More
1,2-Butanediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Butanediol |
| CAS | 584-03-2 |
| Formule moléculaire | C4 H10 O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | (±)-Butane-1,2-diol, 1,2-Butylene glycol, 1,2-Dihydroxybutane, DL-1,2-Butanediol, NSC 24242 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCC(O)CO |
| Nom IUPAC | butane-1,2-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 90.12 |
| Poids de la formule | 90.0681 |