Learn More
1-[2-Chloro-4-(4-chlorophényl)butyl]-1H-imidazole (>85 %), TRC
Code produit 30354407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30354407 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30354407 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC378065250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenyl)butyl]-1H-imidazole
CAS 67085-12-5
Formule moléculaire C13H14Cl2N2
Quantité 250 mg
Synonyme Butoconazole Impurity 3
Formule InChI InChI=1S/C13H14Cl2N2/c14-12-4-1-11(2-5-12)3-6-13(15)9-17-8-7-16-10-17/h1-2,4-5,7-8,10,13H,3,6,9H2
SMILES ClC(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2ccnc2
Nom IUPAC 1-[2-chloro-4-(4-chlorophényl)butyl]imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 269.17
Poids de la formule 268.0534