Learn More
1-[2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl]hydrazine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10477812
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10477812 1 g Flacon en verre ambré -
10252312 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10477812 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF01368DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1869-22-3
Formule moléculaire C7H6ClF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 210.584
Numéro MDL MFCD00052685
Clé InChI PAPSYPXQNRTIRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylhydrazine, hydrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 4-chloro-3-hydrazinobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethylphenylhydrazine
CID PubChem 2060249
Nom IUPAC [2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl]hydrazine
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)NN)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 210.59
Pourcentage de pureté 95%