Learn More
1-(2-Chloro-6-nitrophényl)-4-méthylpipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15490129
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15490129 1 g 1g
15448306 250 mg 250mg
15400139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15490129 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63437.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 189761-96-4
Formule moléculaire C11H14ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 255.702
Clé InChI SKTYGQGYDUZEPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-chloro-6-nitrophenyl-4-methylpiperazine, cbmicro_045682, 1-6-chloro-2-nitrophenyl-4-methylpiperazine
CID PubChem 2885663
Nom IUPAC 1-(2-chloro-6-nitrophényl)-4-méthylpipérazine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=C(C=CC=C2Cl)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
Quantité 1 g
Poids de la formule 255.7
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide