Learn More
1-(2-chloroéthyle)-4-méthoxybenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10757772 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
5mL
Code produit. 10757772
Marque: Thermo Scientific Acros 123110050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18217-00-0
Formule moléculaire C9H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 170.64
Numéro MDL MFCD00044718
Clé InChI PMIAMRAWHYEPNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-chloroethyl-4-methoxybenzene, 4-2-chloroethyl anisole, 4-2-chloroethyl phenyl methyl ether, benzene, 1-2-chloroethyl-4-methoxy, p-2-chloro ethyl anisole, 2-4-methoxyphenyl-ethylchloride, 4-methoxyphenethyl chloride, acmc-1c78x, 4-methoxyphenylethyl chloride, 2-4-methoxyphenyl ethylchloride
CID PubChem 87513
Nom IUPAC 1-(2-chloroéthyl)-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(CCCl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 125°C to 128°C (13.0 mbar)
Point d’éclair 122°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4(CH2)2Cl
Indice de réfraction 1.5360 to 1.538
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.13
Informations sur la solubilité Solubility in water: 130mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,,n,n-dimethylformamide,acetone and dichloromethane
Poids de la formule 170.64
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.