Learn More
Chlorhydrate de 1-(2-chloroéthyle)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10050860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10050860 100 g Flacon en plastique 100g
10676672 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10050860 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109211000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2008-75-5 | C7H14ClN·HCl | 184.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2008-75-5
Formule moléculaire C7H14ClN·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 184.11
Numéro MDL MFCD00012837
Clé InChI VFLQQZCRHPIGJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-chloroethyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinoethylchloride hydrochloride, 2-chloroethylpiperidine hydrochloride, n-chloroethyl piperidine hydrochloride, piperidine, 1-2-chloroethyl-, hydrochloride, 2-piperidinoethyl chloride hydrochloride, piperidinoethyl chloride, hydrochloride, beta-chloroethylpiperidine hydrochloride, 1-2-chloroethyl piperidinium chloride, n-2-chloroethyl piperidine hydrochloride
CID PubChem 74826
Nom IUPAC 1-(2-chloroéthyl)pipéridine ; chlorhydrate
SMILES C1CCN(CC1)CCCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 228°C to 234°C
Couleur Beige à blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 20, 17
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot ethanol and hot acetone,fairly soluble in cold ethanol,sparingly soluble in cold acetone,insoluble in benzene and toluene
Poids de la formule 184.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux