Learn More
Chlorhydrate de 1-(2-chloroéthyl)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466146 250 g 250g
11456146 50 g -
11404260 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22985.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2008-75-5 | C7H15Cl2N | 184.104 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2008-75-5
Formule moléculaire C7H15Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 184.104
Numéro MDL MFCD00012837
Clé InChI VFLQQZCRHPIGJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-chloroethyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinoethylchloride hydrochloride, 2-chloroethylpiperidine hydrochloride, n-chloroethyl piperidine hydrochloride, piperidine, 1-2-chloroethyl-, hydrochloride, 2-piperidinoethyl chloride hydrochloride, piperidinoethyl chloride, hydrochloride, beta-chloroethylpiperidine hydrochloride, 1-2-chloroethyl piperidinium chloride, n-2-chloroethyl piperidine hydrochloride
CID PubChem 74826
Nom IUPAC 1-(2-chloroéthyl)pipéridine ; chlorhydrate
SMILES C1CCN(CC1)CCCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
Point de fusion 229°C to 235°C
Quantité 250 g
Numéro UN UN2928
Beilstein 3910268
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 184.11
Pourcentage de pureté 98%