Learn More
Chlorhydrate de 1-(2-chlorophényl)hydrazine, TRC
Code produit 30361123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361123 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30361123 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37552625G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hyrochloride
CAS 41052-75-9
Formule moléculaire C6H7N2Cl . (HCl)
Quantité 25 g
Synonyme (2-Chlorophenyl)hydrazine Hyrochloride, (o-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride, 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride, N-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccccc1Cl
Nom IUPAC (2-chlorophényl)hydrazine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 179.04
Poids de la formule 178.0065