Learn More
1-[(2-Chlorophenyl)(methylimino)methyl]cyclopentanol Hydrochloride, TRC
Code produit 30361477
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30361477 25 mg 25mg
30360213 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30361477 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37976025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90717-16-1
Formule moléculaire C13 H16 Cl N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 274.19
Synonyme Cyclopentanol, 1-[(2-chlorophenyl)(methylimino)methyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclopentanol, 1-[(2-chlorophenyl)(methylimino)methyl]-, hydrochloride (9CI), 2-Chlorophenyl-1-hydroxy-1-cyclopentyl N-methyl ketimine hydrochloride
Nom IUPAC 1-[(E)-C-(2-chlorophenyl)-N-methylcarbonimidoyl]cyclopentan-1-ol;hydrochloride
SMILES Cl.C\N=C(/c1ccccc1Cl)\C2(O)CCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[(2-Chlorophenyl)(methylimino)methyl]cyclopentanol Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3;1H/b15-12+;
Poids de la formule 273.0687
Pourcentage de pureté >95%