Learn More
Chlorhydrate de 1-(2-chlorophényl)pipérazine, TRC
Code produit 30362243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362243 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362243 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC350685500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 41202-32-8
Formule moléculaire C10 H13 Cl N2 . Cl H
Quantité 500 mg
Synonyme ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride, oCPP HCl
Formule InChI InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Clc1ccccc1N2CCNCC2
Nom IUPAC 1-(2-clorofenil)piperazina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 233.14
Poids de la formule 232.0534